9-Benzyl-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR953603-1G OR953603-25G OR953603-5G
APOSOR953603-1GEA 0 EUR
APOSOR953603-1G APOSOR953603-25G APOSOR953603-5G
9-Benzyl-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane 97%
9-Benzyl-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane
Formula: C₁₅H₁₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144851
Núm. CAS: 2291-58-9