Ethyl benzo[d]isoxazole-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,2-Benzisoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-Ethoxycarbonyl-1,2-benzisoxazole, Ethyl 1,2-Benzisoxazole-3-carboxylate
OR953650-1G OR953650-250MG
APOSOR953650-1GEA 719 EUR
APOSOR953650-1G APOSOR953650-250MG
Ethyl benzo[d]isoxazole-3-carboxylate 95%
Ethyl benzo[d]isoxazole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,1834 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659787
Núm. CAS: 57764-49-5