3,3,5-Trimetilciclohexanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953657-100G OR953657-10G OR953657-25G
APOSOR953657-100GEA 89.9 EUR
APOSOR953657-100G APOSOR953657-10G APOSOR953657-25G
3,3,5-Trimetilciclohexanol 98%
3,3,5-Trimetilciclohexanol
Formula: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019378
Núm. CAS: 116-02-9