3,4-Dicianoanilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953694-25G OR953694-100G
APOSOR953694-25GEA 139 EUR
APOSOR953694-25G APOSOR953694-100G
3,4-Dicianoanilina 97%
3,4-Dicianoanilina
Formula: C₈H₅N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041741
Núm. CAS: 56765-79-8