Ácido 4-bromo-o-toluico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
OR9537-100G OR9537-25G OR9537-500G
APOSOR9537-100GEA 78.3 EUR
APOSOR9537-100G APOSOR9537-25G APOSOR9537-500G
Ácido 4-bromo-o-toluico
Ácido 4-bromo-o-toluico
Formula: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Pto. de fusión: 180…184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040905
Núm. CAS: 68837-59-2
EINECS: 272-437-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III