1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953712-1G OR953712-250MG
APOSOR953712-1GEA 88.6 EUR
APOSOR953712-1G APOSOR953712-250MG
1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde 95%
1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08690251
Núm. CAS: 21005-45-8