3-Amino-4-methylpyridazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953732-1G OR953732-250MG
APOSOR953732-1GEA 579 EUR
APOSOR953732-1G APOSOR953732-250MG
3-Amino-4-methylpyridazine 95%
3-Amino-4-methylpyridazine
Formula: C₅H₇N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460975
Núm. CAS: 90568-15-3