5-Bromofuro[2,3-b]pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953736-1G OR953736-250MG
APOSOR953736-1GEA 484 EUR
APOSOR953736-1G APOSOR953736-250MG
5-Bromofuro[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromofuro[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₄BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16628264
Núm. CAS: 220957-39-1