Imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953792-1G OR953792-250MG
APOSOR953792-1GEA 128 EUR
APOSOR953792-1G APOSOR953792-250MG
Imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde 95%
Imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
MW: 146.150 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739249
Núm. CAS: 56671-67-1