3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9538-10G OR9538-1G OR9538-5G
APOSOR9538-10GEA 277 EUR
APOSOR9538-10G APOSOR9538-1G APOSOR9538-5G
3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Formula: C₂BrClN₂S
MW: 199,45 g/mol
Pto. Ebullición: 192…194 °C
Pto. de fusión: 24…25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00799287
Núm. CAS: 37159-60-7