Isoquinoline-1-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953813-100MG OR953813-1G OR953813-250MG
APOSOR953813-100MGEA 270 EUR
APOSOR953813-100MG APOSOR953813-1G APOSOR953813-250MG
Isoquinoline-1-carbaldehyde 95%
Isoquinoline-1-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738864
Núm. CAS: 4494-18-2