1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953815-5G
APOSOR953815-5GEA 215 EUR
APOSOR953815-5G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 98%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Formula: C₈H₅N₃
MW: 143,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659684
Núm. CAS: 517918-95-5