3-(Methanesulphonylamino)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953833-1G OR953833-5G
APOSOR953833-1GEA 168 EUR
APOSOR953833-1G APOSOR953833-5G
3-(Methanesulphonylamino)benzonitrile 95%
3-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
Formula: C₈H₈N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00116199
Núm. CAS: 50790-30-2