Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-ylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-amine
OR953834-1G OR953834-5G
APOSOR953834-1GEA 122 EUR
APOSOR953834-1G APOSOR953834-5G
Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-ylamine 98%
Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-ylamine
Formula: C₆H₅N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117798
Núm. CAS: 92914-74-4