H-Phg(4-Cl)-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953851-25G OR953851-5G
APOSOR953851-25GEA 265 EUR
APOSOR953851-25G APOSOR953851-5G
H-Phg(4-Cl)-OH 97%
H-Phg(4-Cl)-OH
Formula: C₈H₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701467
Núm. CAS: 67336-19-0