5-Benzylthiazol-2-ylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953871-1G
OR953871-5G
APOSOR953871-1GEA
226
EUR
APOSOR953871-1G
APOSOR953871-5G
5-Benzylthiazol-2-ylamine 95%
5-Benzylthiazol-2-ylamine
Formula:
C₁₀H₁₀N₂S MW: 190,27 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00547831 Núm. CAS: 121952-97-4 |