2-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953872-1G OR953872-250MG
APOSOR953872-1GEA 712 EUR
APOSOR953872-1G APOSOR953872-250MG
2-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylethanamine 95%
2-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylethanamine
Formula: C₉H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738922
Núm. CAS: 43170-96-3