2-Piperidin-3-yl-1H-benzimidazole ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953882-1G OR953882-5G
APOSOR953882-1GEA 59.6 EUR
APOSOR953882-1G APOSOR953882-5G
2-Piperidin-3-yl-1H-benzimidazole ≥98%
2-Piperidin-3-yl-1H-benzimidazole
Formula: C₁₂H₁₅N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738924
Núm. CAS: 123771-23-3