2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl butyrate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methyl-5-oxocyclopent-1-en-1-yl butyrate, Butyric Acid 2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl Ester
OR953884-1G OR953884-5G
APOSOR953884-1GEA 52.2 EUR
APOSOR953884-1G APOSOR953884-5G
2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl butyrate 95%
2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl butyrate
Formula: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798052
Núm. CAS: 68227-51-0