3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR9539-1G OR9539-5G
APOSOR9539-1GEA 163 EUR
APOSOR9539-1G APOSOR9539-5G
3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₃BClNO₃
Pto. de fusión: 218…220 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08436014
Núm. CAS: 874288-10-5