4-Chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR953913-1G OR953913-250MG OR953913-5G
APOSOR953913-1GEA 58 EUR
APOSOR953913-1G APOSOR953913-250MG APOSOR953913-5G
4-Chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
4-Chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₁₀H₅ClN₂O
MW: 204,6100 g/mol
Pto. de fusión: 146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00763943
Núm. CAS: 39876-88-5