2,8-Dimethyl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR953929-1G OR953929-5G
APOSOR953929-1GEA 125 EUR
APOSOR953929-1G APOSOR953929-5G
2,8-Dimethyl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole dihydrochloride
2,8-Dimethyl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole dihydrochloride
Formula: C₁₃H₂₀Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00444963
Núm. CAS: 33162-17-3