3-Amino-N,N-dimethylbenzamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953934-1G OR953934-5G
APOSOR953934-1GEA 85.7 EUR
APOSOR953934-1G APOSOR953934-5G
3-Amino-N,N-dimethylbenzamide 95%
3-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Formula: C₉H₁₂N₂O
MW: 164,2044 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01168905
Núm. CAS: 33322-60-0