5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953943-1G OR953943-250MG
APOSOR953943-1GEA 632 EUR
APOSOR953943-1G APOSOR953943-250MG
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid 95%
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₇ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06753266
Núm. CAS: 34385-94-9