4-[(Methylamino)methyl]benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-((Methylamino)methyl)benzonitrile
OR953944-1G OR953944-5G
APOSOR953944-1GEA 66.7 EUR
APOSOR953944-1G APOSOR953944-5G
4-[(Methylamino)methyl]benzonitrile 98%
4-[(Methylamino)methyl]benzonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09738490
Núm. CAS: 34403-48-0