N-[4-(Aminomethyl)benzyl]-N,N--dimethylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(4-(Aminomethyl)phenyl)-N,N-dimethylmethanamine, 4-Dimethylaminomethylbenzylamine
OR953945-1G
APOSOR953945-1GEA 140 EUR
APOSOR953945-1G
N-[4-(Aminomethyl)benzyl]-N,N--dimethylamine 98%
N-[4-(Aminomethyl)benzyl]-N,N--dimethylamine
Formula: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04107485
Núm. CAS: 34490-85-2