3-Isobutoxybenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953952-10G OR953952-1G OR953952-5G
APOSOR953952-10GEA 683 EUR
APOSOR953952-10G APOSOR953952-1G APOSOR953952-5G
3-Isobutoxybenzoic acid 98%
3-Isobutoxybenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01993662
Núm. CAS: 350997-58-9