4,6-Dimethylbenzothiazol-2-ylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR953987-10G OR953987-1G OR953987-5G
APOSOR953987-10GEA 647 EUR
APOSOR953987-10G APOSOR953987-1G APOSOR953987-5G
4,6-Dimethylbenzothiazol-2-ylamine 98%
4,6-Dimethylbenzothiazol-2-ylamine
Formula: C₉H₁₀N₂S
MW: 178,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00659246
Núm. CAS: 64036-71-1