4-Bromo-3-metoxibenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-3-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-bromo-3-methoxybenzoate
OR9540-1G OR9540-25G OR9540-5G
APOSOR9540-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9540-1G APOSOR9540-25G APOSOR9540-5G
4-Bromo-3-metoxibenzoato de metilo 98%
4-Bromo-3-metoxibenzoato de metilo
Formula: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Pto. de fusión: 58…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08436018
Núm. CAS: 17100-63-9