8-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR954020-1G OR954020-25G OR954020-5G
APOSOR954020-1GEA 109 EUR
APOSOR954020-1G APOSOR954020-25G APOSOR954020-5G
8-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
8-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula: C₉H₁₁NO
Pto. de fusión: 115…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02656029
Núm. CAS: 6640-50-2