4-Methoxymethylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Methoxymethyl)benzoic acid
OR954026-1G OR954026-250MG
APOSOR954026-1GEA 487 EUR
APOSOR954026-1G APOSOR954026-250MG
4-Methoxymethylbenzoic acid 95%
4-Methoxymethylbenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06375934
Núm. CAS: 67003-50-3