2-(Ethylthio)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954047-1G OR954047-250MG
APOSOR954047-1GEA 435 EUR
APOSOR954047-1G APOSOR954047-250MG
2-(Ethylthio)benzoic acid 95%
2-(Ethylthio)benzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00094046
Núm. CAS: 21101-79-1