(Indan-5-yloxy)acetic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-((2,3-Dihydro-1H-inden-5-yl)oxy)acetic acid
OR954050-10G OR954050-1G OR954050-5G
APOSOR954050-10GEA 1010 EUR
APOSOR954050-10G APOSOR954050-1G APOSOR954050-5G
(Indan-5-yloxy)acetic acid 96%
(Indan-5-yloxy)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01672404
Núm. CAS: 1878-58-6