Methyl-2-pyridylacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Pyridineacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Pyridineacetate, Methyl 2-(pyridin-2-yl)acetate, 2-Pyridylacetic Acid Methyl Ester
OR954071-25G
APOSOR954071-25GEA 98.6 EUR
APOSOR954071-25G
Methyl-2-pyridylacetate 95%
Methyl-2-pyridylacetate
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Pto. Ebullición: 137 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006358
Núm. CAS: 1658-42-0