3-(Benzyloxy)-4-bromobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR9541-1G OR9541-5G
APOSOR9541-1GEA 230 EUR
APOSOR9541-1G APOSOR9541-5G
3-(Benzyloxy)-4-bromobenzoic acid 98%
3-(Benzyloxy)-4-bromobenzoic acid
Formula: C₁₄H₁₁BrO₃
Pto. de fusión: 198…201 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08436069
Núm. CAS: 17054-27-2