Methyl-4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954127-1G
OR954127-250MG
APOSOR954127-1GEA
0
EUR
APOSOR954127-1G
APOSOR954127-250MG
Methyl-4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 97%
Methyl-4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Formula:
C₈H₁₁NO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11100237 Núm. CAS: 362703-30-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...