1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-EBIO, 1-Ethyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 1-Ethylbenzimidazolinone
OR954133-1G
OR954133-5G
APOSOR954133-1GEA
43.5
EUR
APOSOR954133-1G
APOSOR954133-5G
1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formula:
C₉H₁₀N₂O MW: 162,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005715 Núm. CAS: 10045-45-1 |