3-(Benzyloxy)propan-1-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954152-1G OR954152-250MG
APOSOR954152-1GEA 328 EUR
APOSOR954152-1G APOSOR954152-250MG
3-(Benzyloxy)propan-1-amine 95%
3-(Benzyloxy)propan-1-amine
Formula: C₁₀H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07339550
Núm. CAS: 16728-64-6