Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-bromo-1H-indole-2-carboxylate
OR954166-1G OR954166-5G
APOSOR954166-1GEA 46.4 EUR
APOSOR954166-1G APOSOR954166-5G
Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate 98%
Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04966956
Núm. CAS: 167479-13-2