Ácido 4-bromo-3-metoxibenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9543-5G OR9543-25G
APOSOR9543-5GEA 36.4 EUR
APOSOR9543-5G APOSOR9543-25G
Ácido 4-bromo-3-metoxibenzoico 98%
Ácido 4-bromo-3-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇BrO₃
Pto. de fusión: 221…224 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08436017
Núm. CAS: 56256-14-5