1,2-Dimethylbenzimidazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,2-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
OR954313-1G OR954313-5G
APOSOR954313-1GEA 72.5 EUR
APOSOR954313-1G APOSOR954313-5G
1,2-Dimethylbenzimidazole 98%
1,2-Dimethylbenzimidazole
Formula: C₉H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022840
Núm. CAS: 2876-08-6