3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR9545-1G OR9545-5G
APOSOR9545-1GEA 118 EUR
APOSOR9545-1G APOSOR9545-5G
3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
3-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BClNO₃
Pto. de fusión: 250…252 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08436013
Núm. CAS: 874288-12-7