Nicotinato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 3-pyridinecarboxylate, Pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-Picolinic acid ethyl ester, Nicotinic acid ethyl ester
OR954544-500G
APOSOR954544-500GEA 66.7 EUR
APOSOR954544-500G
Nicotinato de etilo 98%
Nicotinato de etilo
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006389
Núm. CAS: 614-18-6