2-(3-Chlorophenyl)thioacetamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954557-1G OR954557-25G OR954557-5G
APOSOR954557-1GEA 109 EUR
APOSOR954557-1G APOSOR954557-25G APOSOR954557-5G
2-(3-Chlorophenyl)thioacetamide 98%
2-(3-Chlorophenyl)thioacetamide
Formula: C₈H₈ClNS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09757538
Núm. CAS: 834861-72-2