2-(2-Chlorophenyl)thioacetamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(2-Chlorophenyl)ethanethioamide
OR954558-10G OR954558-1G OR954558-5G
APOSOR954558-10GEA 754 EUR
APOSOR954558-10G APOSOR954558-1G APOSOR954558-5G
2-(2-Chlorophenyl)thioacetamide 98%
2-(2-Chlorophenyl)thioacetamide
Formula: C₈H₈ClNS
MW: 185,67 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00278248
Núm. CAS: 673476-96-5