7-Hydroxy-4-methoxymethylcoumarin
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9546-1G OR9546-5G
APOSOR9546-1GEA 109 EUR
APOSOR9546-1G APOSOR9546-5G
7-Hydroxy-4-methoxymethylcoumarin
7-Hydroxy-4-methoxymethylcoumarin
Formula: C₁₁H₁₀O₄
MW: 206,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052607
Núm. CAS: 157101-77-4