4-Phenylpyridin-2-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Hydroxy-4-phenylpyridine
OR954648-1G OR954648-250MG
APOSOR954648-1GEA 219 EUR
APOSOR954648-1G APOSOR954648-250MG
4-Phenylpyridin-2-ol 98%
4-Phenylpyridin-2-ol
Formula: C₁₁H₉NO
MW: 171.1953 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07437954
Núm. CAS: 19006-81-6