Bifenil-3-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Bifenilol, 3-Fenilfenol, 3-Hidroxibifenilo
OR954760-25G
APOSOR954760-25GEA 95.7 EUR
APOSOR954760-25G
Bifenil-3-ol 98%
Bifenil-3-ol
Formula: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002294
Núm. CAS: 580-51-8