Bifenil-4-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR954761-100G OR954761-500G
APOSOR954761-100GEA 0 EUR
APOSOR954761-100G APOSOR954761-500G
Bifenil-4-ol 98%
Bifenil-4-ol
Formula: C₁₂H₁₀O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002347
Núm. CAS: 92-69-3