3-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile, 4-(3-Cyanophenyl)phenol
OR954778-5G
APOSOR954778-5GEA 333 EUR
APOSOR954778-5G
3-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile 98%
3-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile
Formula: C₁₃H₉NO
MW: 195,2200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05854255
Núm. CAS: 154848-44-9